Läs mer
Thermo Scientific™ NHS-PEG4-azid
Produktkod. 11894534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11894534 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11894534 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26130
Aktiverade azidoföreningar för att derivatisera proteiner eller aminytor för selektiv konjugering, detektion eller rening med fosfinmodifierade prober.
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Azidreagens är aminreaktiva föreningar som kan användas för att derivatisera primära aminer av proteiner eller aminbelagda polymerytor för ligering till fosfinmodifierade molekyler.
Dessa NHS-esterföreningar reagerar för att bilda kovalenta bindningar med primära aminer (t.ex. sidokedja av lysinrester eller aminosilanbelagda ytor). Azidgruppen (N3) reagerar med fosfinmärkta molekyler genom en mekanism som kallas Staudinger-kemi, vilket möjliggör effektiv och specifik konjugering av derivatiserade molekyler i biologiska prover. I kombination med olika fosfinaktiverade föreningar underlättar dessa NHS-Azidreagens en mängd olika experimentella märknings- och tvärbindningsstrategier för att undersöka proteininteraktioner och cellulära vägar.
Höjdpunkter:
  • Löslig– reagenser löser sig lätt i vattenblandbara lösningsmedel för efterföljande utspädning i vattenhaltiga reaktionsblandningar med cellysat och andra biologiska prover
  • Kompatibel– reaktionskemi sker effektivt under enkla buffertförhållanden; kräver inga tillbehörsreagenser som koppar eller reduktionsmedel
  • Specifik– NHS-estrar är specifika för kovalent bindning till primära aminer (sidokedja av lysin eller N-terminal av polypeptider)
  • Kemoselektiv– azid- och fosfingrupper reagerar inte eller stör komponenterna i biologiska prover utan konjugerar till varandra med hög effektivitet
  • Pegylerad– välj den mycket korta NHS-Aziden eller en av de två varianterna vars distansarmar innehåller medium (4-enheter) eller långa (12-enheter) polyetylenglykol- (PEG)-grupper för ökad löslighet och räckvidd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-fosfin
Klyvbar Nej
Beskrivning NHS-PEG4-azid
Molekylvikt (g/mol) 388.37
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 18,9 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvaras vid -20 °C skyddad från ljus och fukt.
Cellpermeabilitet Inte bestämt
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Amin, Azid, NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Vätska
Kvantitet 100 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare