Läs mer
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce NHS är ren N-hydroxisuccinimid, den väsentliga föreningen som behövs för att framställa aminreaktiva NHS-estertvärbindare eller för att förbättra konjugationseffektiviteten vid användning av karbodiimid EDC.
Höjdpunkter:
- Bilda en acylaminoester med karboxylgrupper när EDC används
- NHS-aktiverad molekyl reagerar effektivt med primära aminer, vilket resulterar i en stabil amidbindning
- Tillåter tvåstegs-EDC-reaktioner mellan karboxyl- och amininnehållande molekyler
- NHS-aktiverad molekyl kan stabiliseras genom torkning, vilket möjliggör tillverkning av aminreaktiva sonder och ytor
- Reaktiva grupper: NHS
- Reaktiv mot: aminogrupper (vid aktivering av karboxylater)
Specifica
Specifica
| Kemisk reaktivitet | Amin-karboxyl |
| Klyvbar | Nej |
| Beskrivning | NHS |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.09 |
| PEGylerad | Nej |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Cellpermeabilitet | Inte bestämt |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?