Läs mer
Thermo Scientific™ SDAD (NHS-SS-Diazirin) (succinimidyl-2-((4,4'-azipentanamido)etyl)-1,3'-ditiopropionat)
Produktkod. 11811425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11811425 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11811425 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26169
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket korta till medellånga (3,9 till 13,5A), amin-till-vad som helst tvärbindare; NHS-ester- och diazirinreaktiva grupper; fotoaktiveras med UV-ljus (Amax 330 till 370nm).
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-tvärbindare kombinerar beprövad NHS-ester och diazirinbaserad fotoreaktionskemi för att konjugera amininnehållande molekyler med nästan vilken annan funktionell grupp som helst via långvågig UV-ljusaktivering.
Succinimidyl-ester diazirin (SDA) reagenser är en ny klass av tvärbindare som kombinerar beprövad aminreaktiv kemi med en innovativ och effektiv diazirinbaserad fotokemi för att konjugera amininnehållande molekyler till nästan vilken annan funktionell grupp som helst. SDA-tvärbindarna inkluderar sex föreningar som skiljer sig i spacerarmlängder, förmåga att klyva de tvärbundna proteinerna och närvaro eller frånvaro av en laddad grupp för membranpermeabilitet. Proteintvärbindning är en viktig teknik som används för att förstå proteinstruktur och för att stabilisera protein-proteininteraktioner. Thermo Scientific SDA-reagens utökar effektiviteten och intervallet av interaktioner som kan utforskas med detta tillvägagångssätt.
Höjdpunkter:
  • Mångsidig - olika aminreaktiva diazirinderivat fångar specifika intracellulära eller cellytproteininteraktioner
  • Kontrollerbar - tvåstegs kemisk tvärbindning aktiveras med vanliga laboratorie-UV-lampor
  • Reversibla - disulfidhaltiga spacers möjliggör klyvning med hjälp av reduktionsmedel
  • Lätt - reagenser är fotostabila under typiska laboratorieljusförhållanden så det finns inget behov av att utföra experiment i mörker
  • Bättre än arylazider - diazirin fotoreaktiv grupp har bättre fotostabilitet och aktiveras mer effektivt av långvågigt UV-ljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-icke-selektiv
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning SDAD
Molekylvikt (g/mol) 388.46
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 13,5 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C skyddad från ljus och fukt.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester, Diazirin
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare