Läs mer
Thermo Scientific™ SDA (NHS-Diazirin) (succinimidyl 4,4'-azipentanoat)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-tvärbindare kombinerar beprövad NHS-ester och diazirinbaserad fotoreaktionskemi för att konjugera amininnehållande molekyler med nästan vilken annan funktionell grupp som helst via långvågig UV-ljusaktivering.
Höjdpunkter:
Mångsidig - olika aminreaktiva diazirinderivat fångar specifika intracellulära eller cellytproteininteraktioner
Kontrollerbar - tvåstegs kemisk tvärbindning aktiveras med vanliga laboratorie-UV-lampor
Reversibla - disulfidhaltiga spacers möjliggör klyvning med hjälp av reduktionsmedel
Lätt - reagenser är fotostabila under typiska laboratorieljusförhållanden så det finns inget behov av att utföra experiment i mörker
Bättre än arylazider - diazirin fotoreaktiv grupp har bättre fotostabilitet och aktiveras mer effektivt av långvågigt UV-ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-icke-selektiv |
| Klyvbar | Nej |
| Beskrivning | SDA |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.2 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 3,9 Å |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C skyddad från ljus och fukt. |
| Cellpermeabilitet | Ja |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |