Läs mer
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA magnetiska agarospärlor
Produktkod. 15656144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15656144 4 mL 1ml
15666144 20 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15656144 Leverantör Pierce™ Leverantörsnummer 78605
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads ger en snabb och bekväm metod för rening av His-märkta rekombinanta proteiner
Produktegenskaper:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads används för småskalig affinitetsrening samt screening med hög genomströmning av rekombinanta His-märkta proteiner. Polyhistidintaggen är den mest populära affinitetstaggen och består vanligtvis av sex på varandra följande histidinrester (6xHis). Taggade proteiner överuttrycks i ett antal olika system, oftast i bakterier, och renas från cellysat som de som framställs med Thermo Scientific B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens. Rening av His-märkta proteiner uppnås med användning av ett NTA-kelat laddat med nickel som koordinerar med histidinsidokedjorna. NTA-kelatet innehåller fyra metallbindningsställen som tillåter låg metalljonläckage och hög bindningskapacitet. Protokollet för Ni-NTA Magnetic Agarose Beads har optimerats för att möjliggöra hög renhet av det isolerade His-taggade proteinet.
  • Hög —kapacitet tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer; binder> 70 mg 6xHis-märkt protein per ml sedimenterat harts
  • Högpresterande och reproducerbara pärlor, —icke-aggregerande, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiska pärlor ger exceptionell enhetlighet för både manuella och automatiserade HTS-reningsapplikationer
  • Låg ospecifik bindning— optimerat reningsprotokoll resulterar i bättre märkt proteinrening
  • Mångsidigt —rena proteiner med hjälp av naturliga eller denaturerande förhållanden
  • Kompatibel —användning med Thermo Scientific Cell Lysis-reagens och en mängd olika bufferttillsatser
Användningsområden:
  • Proteinrening och isolering
  • Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Koncentration Slurry: 25%
Innehåll och lagring 1 ml sedimenterat harts. Levereras som 4 mL 25 % v/v suspension i 20 % etanol.
Förvara vid 2 –8 °C.
Frakt skick Våt is
Partikelstorlek 30μ m
Form Flytande suspension
Produktlinje Pierce
Kvantitet 4 mL
Proteinform Rekombinant
Typ Magnetisk agarospärla
Stationär fas Metallkelat, tvåvärt nickel
Formatera Flaska
Kapacitet (metrisk) 4 mL