Läs mer
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA magnetiska agarospärlor
Produktkod. 15666144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 15666144
Brand: Pierce™ 78606
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads ger en snabb och bekväm metod för rening av His-märkta rekombinanta proteiner
Produktegenskaper:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads används för småskalig affinitetsrening samt screening med hög genomströmning av rekombinanta His-märkta proteiner. Polyhistidintaggen är den mest populära affinitetstaggen och består vanligtvis av sex på varandra följande histidinrester (6xHis). Taggade proteiner överuttrycks i ett antal olika system, oftast i bakterier, och renas från cellysat som de som framställs med Thermo Scientific B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens. Rening av His-märkta proteiner uppnås med användning av ett NTA-kelat laddat med nickel som koordinerar med histidinsidokedjorna. NTA-kelatet innehåller fyra metallbindningsställen som tillåter låg metalljonläckage och hög bindningskapacitet. Protokollet för Ni-NTA Magnetic Agarose Beads har optimerats för att möjliggöra hög renhet av det isolerade His-taggade proteinet.
  • Hög —kapacitet tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer; binder> 70 mg 6xHis-märkt protein per ml sedimenterat harts
  • Högpresterande och reproducerbara pärlor, —icke-aggregerande, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiska pärlor ger exceptionell enhetlighet för både manuella och automatiserade HTS-reningsapplikationer
  • Låg ospecifik bindning— optimerat reningsprotokoll resulterar i bättre märkt proteinrening
  • Mångsidigt —rena proteiner med hjälp av naturliga eller denaturerande förhållanden
  • Kompatibel —användning med Thermo Scientific Cell Lysis-reagens och en mängd olika bufferttillsatser
Användningsområden:
  • Proteinrening och isolering
  • Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Koncentration Slurry: 25%
Innehåll och lagring 5 mL sedimenterat harts. Levereras som 20 ml 25 % v/v suspension i 20 % etanol.
Förvara vid 2 –8 °C.
Frakt skick Våt is
Partikelstorlek 30μ m
Form Flytande suspension
Produktlinje Pierce™
Kvantitet 20 mL
Proteinform Rekombinant
Typ Magnetisk agarospärla
Stationär fas Metallkelat, tvåvärt nickel
Formatera Flaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Ni-NTA Magnetic Agaros
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethyl alcohol