Läs mer
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA magnetiska agarospärlor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
Produktegenskaper:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads används för småskalig affinitetsrening samt screening med hög genomströmning av rekombinanta His-märkta proteiner. Polyhistidintaggen är den mest populära affinitetstaggen och består vanligtvis av sex på varandra följande histidinrester (6xHis). Taggade proteiner överuttrycks i ett antal olika system, oftast i bakterier, och renas från cellysat som de som framställs med Thermo Scientific B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens. Rening av His-märkta proteiner uppnås med användning av ett NTA-kelat laddat med nickel som koordinerar med histidinsidokedjorna. NTA-kelatet innehåller fyra metallbindningsställen som tillåter låg metalljonläckage och hög bindningskapacitet. Protokollet för Ni-NTA Magnetic Agarose Beads har optimerats för att möjliggöra hög renhet av det isolerade His-taggade proteinet.
Användningsområden:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads används för småskalig affinitetsrening samt screening med hög genomströmning av rekombinanta His-märkta proteiner. Polyhistidintaggen är den mest populära affinitetstaggen och består vanligtvis av sex på varandra följande histidinrester (6xHis). Taggade proteiner överuttrycks i ett antal olika system, oftast i bakterier, och renas från cellysat som de som framställs med Thermo Scientific B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens. Rening av His-märkta proteiner uppnås med användning av ett NTA-kelat laddat med nickel som koordinerar med histidinsidokedjorna. NTA-kelatet innehåller fyra metallbindningsställen som tillåter låg metalljonläckage och hög bindningskapacitet. Protokollet för Ni-NTA Magnetic Agarose Beads har optimerats för att möjliggöra hög renhet av det isolerade His-taggade proteinet.
- Hög —kapacitet tillräcklig för både rutinmässiga och krävande reningsprocedurer; binder> 70 mg 6xHis-märkt protein per ml sedimenterat harts
- Högpresterande och reproducerbara pärlor, —icke-aggregerande, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiska pärlor ger exceptionell enhetlighet för både manuella och automatiserade HTS-reningsapplikationer
- Låg ospecifik bindning— optimerat reningsprotokoll resulterar i bättre märkt proteinrening
- Mångsidigt —rena proteiner med hjälp av naturliga eller denaturerande förhållanden
- Kompatibel —användning med Thermo Scientific Cell Lysis-reagens och en mängd olika bufferttillsatser
Användningsområden:
- Proteinrening och isolering
- Proteinrening med hög genomströmning med hjälp av automatiserad magnetisk partikelprocessor
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 1 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Innehåll och lagring | 1 mL settled resin. Supplied as 4 mL of 25% v/v suspension in 20% ethanol. Store at 2–8°C. |
| Frakt skick | Wet Ice |
| Partikelstorlek | 30 μm |
| Form | Liquid Suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 4 mL |
| Proteinform | Recombinant |
| Visa mer |