Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickelbelagda plattor
Produktkod. 10175713 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Formatera:
96 brunnar
Standard
Stripplåt
Detektionsmetod:
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
fluorescens
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Formatera Detektionsmetod Förpackningsstorlek
10175713 Klart Standard Kolorimetrisk Paket med 5
10318783 Svart 96 brunnar fluorescens Paket med 5
10474825 Klart Stripplåt Kolorimetrisk Paket med 5
10033983 Vitt 96 brunnar Kemiluminescens Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10175713 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15442
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce Nickelbelagda plattor ger ett enkelt format att binda His-taggade fusionsproteiner till ELISA och andra plattbaserade analyser som involverar proteininteraktioner av uttryckta rekombinanta proteiner.
Dessa Ni(2+)-kelatbelagda plattor är idealiska för att analysera polyhistidinmärkta fusionsproteiner med ELISA-baserade metoder. Proteiner som innehåller en följd av flera histidinrester vid amino- eller karboxylterminalen har en stark bindningsaffinitet för metall. Bakterielysat som innehåller polyhistidinmärkta fusionsproteiner kan tillsättas direkt till plattorna utan behov av blockering. De klara, vita eller svarta plattorna kan användas med kolorimetriska, kemiluminescerande respektive fluorescerande detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Nickelbelagda vita 96-brunnars plattor ger ett enkelt format för att binda His-märkta fusionsproteiner för ELISA och andra plattbaserade analyser som involverar proteininteraktioner av uttryckta rekombinanta proteiner. Dessa vita plattor kan användas med kemiluminiscerande detektionsmetoder.
Funktioner hos Pierce Nickel Coated Plates inkluderar:
• Ni 2+ aktiverad yta möjliggör metallkelatbindning av His-märkta proteiner
• Detergenter som används för att lysera celler hämmar inte bindningen till aktiverade plattor som de gör med vanlig polystyren
• Bättre bindning för känsliga analyser jämfört med andra kommersiellt tillgängliga nickelaktiverade plattor
• Detektionsgräns: 1 ng polyhistidinfusionsprotein
• Bindningskapacitet: ca. 9 pmol His-märkt protein (27 kDa) per brunn
• Aktiveringsnivå: 200μ
L Dessa Ni(2+)-kelatbelagda plattor är idealiska för att analysera polyhistidinmärkta fusionsproteiner med ELISA-baserade metoder. Proteiner som innehåller en följd av flera histidinrester vid amino- eller karboxylterminalen har en stark bindningsaffinitet för metall. Bakterielysat som innehåller polyhistidinmärkta fusionsproteiner kan tillsättas direkt till plattorna utan behov av blockering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Standardkapacitet, Affinitet
Formatera Standard
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 5 tallrikar
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 200μ L
Antal Wells 96
Ytbehandling Divalent nickel, metallkelat
Plattblockering Blocker™ BSA-buffert
Kvantitet 5 tallrikar