Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickelbelagda plattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dessa Ni(2+)-kelatbelagda plattor är idealiska för att analysera polyhistidinmärkta fusionsproteiner med ELISA-baserade metoder. Proteiner som innehåller en följd av flera histidinrester vid amino- eller karboxylterminalen har en stark bindningsaffinitet för metall. Bakterielysat som innehåller polyhistidinmärkta fusionsproteiner kan tillsättas direkt till plattorna utan behov av blockering. De klara, vita eller svarta plattorna kan användas med kolorimetriska, kemiluminescerande respektive fluorescerande detektionsmetoder.
Funktioner hos Pierce Nickel Coated Plates inkluderar:
• Ni 2+ aktiverad yta möjliggör metallkelatbindning av His-märkta proteiner
• Detergenter som används för att lysera celler hämmar inte bindningen till aktiverade plattor som de gör med vanlig polystyren
• Bättre bindning för känsliga analyser jämfört med andra kommersiellt tillgängliga nickelaktiverade plattor
• Detektionsgräns: 1 ng polyhistidinfusionsprotein
• Bindningskapacitet: ca. 9 pmol His-märkt protein (27 kDa) per brunn
• Aktiveringsnivå: 200μ
L Dessa Ni(2+)-kelatbelagda plattor är idealiska för att analysera polyhistidinmärkta fusionsproteiner med ELISA-baserade metoder. Proteiner som innehåller en följd av flera histidinrester vid amino- eller karboxylterminalen har en stark bindningsaffinitet för metall. Bakterielysat som innehåller polyhistidinmärkta fusionsproteiner kan tillsättas direkt till plattorna utan behov av blockering.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Standardkapacitet, Affinitet |
| Formatera | 96 brunnar |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara tallrikar vid 4 °C i oöppnade påsar. När de öppnats, placera oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel och förvara vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Förpackning | 5 tallrikar |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 200μ L |
| Visa mer |