Läs mer
Thermo Scientific™ Biodyne™ A Nylon Membran, 0,45μ m, 8 cm x 12 cm
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Biodyne A och Biodyne B Nylon Membran är ark av omodifierade eller positivt laddade Nylon som tillhandahåller utmärkta bindningsegenskaper för nukleinsyraöverföring, blotting och detektionsmetoder.
Höjdpunkter:
Mångsidig och hållbar– uppnå stark DNA-bindning genom bakning eller UV-tvärbindning utan att skada membranet
Lätt att använda– förskurna 8 x 12 cm ark är den idealiska storleken för standard mini-gelöverföringar och prickfläckar på mikroplattor
Högt signal-brusförhållande– lägre bakgrund än nitrocellulosa och de flesta andra nylonöverföringsmembran
Biodyne A Nylon Membran
- Erbjuder överlägsna signal-brus-förhållanden vilket resulterar i hög känslighet Ger extremt låga bakgrunder
- Innehåller 50% amino och 50% karboxylgrupper
- Ger en hydrofil yta med en isoelektrisk punkt vid pH 6,5
Biodyne B Nylon Membran
- Ytan är modifierad med Positiv Zeta Potential Ger hög känslighet
- Ger snabb nukleinsyrabindning utan UV-ljus eller bakning
- Förbättrar attraktionen av negativt laddade biologiska molekyler
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 12 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 25 ark |
| Formatera | Ark |
| Material | Nylon |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | Obs: Bär alltid handskar när du hanterar membran eftersom oljor från fingrarna kan förhindra ordentlig vätning. Dessutom kan proteiner och andra föroreningar från händer binda till membranen och orsaka bakgrund. |
| Mått (LxB) | 12 cm x 8 cm |
| Produktlinje | Biodyne |