Läs mer
Thermo Scientific™ ONPG (o-nitrofenyl-β -D-galaktopyranosid)
Produktkod. 11879270 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11879270 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11879270 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34055
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Föredraget kolorimetriskt beta-galaktosidas (b-Gal) substrat för ELISA applikationer.
Thermo Scientific™ Pierce ONPG Substrate är det föredragna kolorimetriska substratet för ELISA ansökningar som involverarβ -galaktosidas (β -Gal) som reporterenzym.
ONPG (ω -nitrofenyl-β -D-galaktopyranosid) är det föredragna kolorimetriska substratet för ELISA ansökningar som involverarβ -galaktosidas (β -Gal) reporterenzym. Enzym-substratreaktionen ger en gul produkt med ett absorbansmaximum vid 420 nm men vars intensitet också är mycket hög vid 405 nm (matchar en vanlig filteruppsättning för plattläsare).
Höjdpunkter:
  • Den bildade produkten är fullständigt löslig
  • Hög extinktionskoefficient vid 405nm
  • Substrat ger en gul produkt som lätt kan detekteras i det visuella området efter att reaktionen med 1 M natriumkarbonat stoppats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 5 g
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-Gal
Innehåll och lagring Vid mottagande förvaras vid -20 °C skyddad från fukt och ljus. Produkten levereras vid rumstemperatur.