Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ p-aminofenylfosforylkolinagaros
Produktkod. 10753305 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753305 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 10753305 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20307
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Bind och rena C-reaktivt protein (CRP) med dessa agarospärlor av immobiliserad p-aminofenylfosforylkolin (APC).
Thermo Scientific™ Pierce p-aminofosforylkolinagaros möjliggör rening av C-reaktivt protein (CRP).
Immobiliserat fosforylkolin är ett pärlformat agarosaffinitetsharts för rening av C-reaktivt protein (CRP) från plasma, ascites och andra biologiska vätskor. CRP är ett pentameriskt (pentraxin) protein som klassificeras som en akutfasreaktant på grund av dess höga produktionsnivå under inflammation. Proteinet binder till fosforylkolingrupper på ytan av mikrober och har kopplats till flera biologiska funktioner inklusive aktivering av den klassiska komplementvägen, förstärkning av fagocytos och interaktion med vissa subpopulationer av T-lymfocyter. I slutet av 1970-talet upptäckte Volanakis och kollegor en metod för att isolera och studera C-reaktivt protein genom att använda proteinets affinitet för fosforylkolin som har immobiliserats till ett poröst fast kromatografistöd.
Höjdpunkter:
  • Ligand– p-aminofenylfosforylkolin
  • Stöd– tvärbunden 6% pärlförsedd agaros
  • Bindningskapacitet– mer än 3 mg humant C-reaktivt protein per milliliter sedimenterat harts
  • Formatera– 50 % hartsuppslamning i 0,02 % natriumazid
  • Bindande skick– Tris- eller boratbuffrad saltlösning (pH 8 till 8,5) med 1 till 2 mM kalciumklorid
  • Elueringsvillkor– Tris- eller boratbuffrad saltlösning (pH 8 till 8,5) med 2 mM EDTA
  • Återanvändbar– harts kan regenereras och återanvändas flera gånger
Rekommenderas för:
Rena c-reaktivt protein (CRP); Rena anti- p -aminofenylfosforylkolinantikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 mL
Mål C-reaktivt protein
Typ Agaros
Stationär fas p-aminofosforylkolin
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic