Läs mer
Thermo Scientific™ PageBlue™ Proteinfärgningslösning
Produktkod. 11852174 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11852174 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 11852174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24620
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En känslig formulering av kolloidalt coomassie G-250-färgämne för endpoint-färgning av proteiner i polyakrylamidgeler och på PVDF-membran utan metanol eller ättiksyra.
Thermo Scientific Pierce PageBlue Protein Staining Solution är en känslig, ekonomisk formulering av kolloidal coomassie G-250 färgämne för endpoint-färgning av proteiner i polyakrylamidgeler och på PVDF-membran utan metanol eller ättiksyra.
PageBlue Proteinfärgningslösning är en känslig, ekonomisk formulering av kolloidal koomassie G-250-färg för slutpunktsfärgning av proteiner i polyakrylamidgeler och på PVDF-membran utan metanol eller ättiksyra. Denna proteinfärgning ger ett dynamiskt område på 5 till 500 ng, vilket är ungefär 10 gånger känsligare än traditionella färgämnen baserade på coomassie R-250. PageBlue Dessutom är Protein Staining Solution ekonomiskt eftersom den kan återanvändas upp till tre gånger utan någon förlust av känslighet.
Höjdpunkter:
  • Lättanvänt–, blötlägg gelen i färdig lösning och observera fläckiga band utan att fläcka bort färgerna
  • Snabbt – 25 till 40 minuters protokoll
  • Safe – innehåller inte metanol eller ättiksyra
  • Dynamiskt omfång – linjärt dynamiskt omfång på 5 till 500 ng
  • Ekonomisk kan – återanvändas upp till 3 gånger
Rekommenderas för:
  • Visualisera och kvantifiera proteiner separerade i 1D-, 2D- och IEF-polyakrylamidgeler
  • Färga proteiner efter överföring till PVDF-membran
  • Färgningsgeler före efterföljande silverfärgning eller masspektrometrianalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
Produktlinje PageBlue
Produkttyp Proteinfärgningslösning
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PageBlue Protein Staining Solution, 1 L
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, Phosphoric acid