Läs mer
Thermo Scientific™ PDPH (3-(2-pyridylditio)propionylhydrazid)
Produktkod. 11881275 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11881275 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11881275 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda sulfhydryler till perjodatbehandlade glykoproteinsocker via klyvbara disulfidbindningar med detta korta tvärbindare innehållande pyridylditiol- och hydrazidgrupper.
Thermo Scientific™ Pierce PDPH är ett kort, pyridylditiol-och-hydrazidtvärbindare för reversibelt konjugering av sulfhydryler (cysteiner) till karbonyler (aldehyder eller ketoner, såsom de som bildas genom oxidation av glykoproteinkolhydrater).
Höjdpunkter:
  • Pyridyldisulfidgruppen tillhandahåller en klyvbar disulfidbindning
  • Oxiderad kolhydratreaktiv hydrazid
  • Reaktiva grupper: pyridyldisulfid och hydrazid
  • Reaktiv mot: sulfhydrylgrupper och kolhydrater
  • Använd med EDC för reaktivitet mot karboxylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Kolhydrat-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning PDPH
Molekylvikt (g/mol) 229.32
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 9,2 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Hydrazid, Pyridyldisulfid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare