Läs mer
Thermo Scientific™ PEG12-SPDP (PEGylerad, långkedjig SPDP-tvärbindare)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce PEG12-SPDP är ett multifunktionellt tvärbindningsmedel för proteinkonjugering via amin-till-amin eller amin-till-sulfhydryl-tvärbindningar som innehåller en 12-enheters polyetylenglykol (PEG)-grupp och en reducerbar (klyvbar) disulfidbindning.
Höjdpunkter:
Effektiv aminkonjugering– NHS-ester ger effektiv konjugering till lysiner, N-terminaler av peptider och andra primära aminer
Reversibel sulfhydrylkonjugation– pyridylditiogruppen möjliggör disulfidbindning med reducerade cysteiner och andra sulfhydrylgrupper, vilket ger en stabil men klyvbar bindning
Polyetylenglykol– PEG-grupper är flexibla, icke-immunogena, hydrofila och ökar ofta lösligheten av fästa molekyler
Distansarm– kopplar samman primära aminer och sulfhydrylmål på avstånd upp till 54,1 ångström
Specifikationer:
- Kemiskt namn (förenklat): 2-pyridylditiol-tetraoxaoktatriakontan-N-hydroxisuccinimid
- Kemisk formel: C39H65N3O17S2
- Molekylvikt: 912,07
- Distansarm: 54,1 Ångström
- Form: lätt, trögflytande vätska
- Löslighet: lös 2 mg i 110 μL DMSO eller DMF för att göra 20 mM lager för varje användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Klyvbar | Av Thiols |
| Beskrivning | PEG12-SPDP |
| Molekylvikt (g/mol) | 912.07 |
| PEGylerad | Ja |
| Distansarmslängd | 54,1 Å |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagande vid -20 °C skyddad från fukt. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |