Läs mer
Thermo Scientific™ PEG4-SPDP (PEGylerad, långkedjig SPDP-tvärbindare)
Produktkod. 11802164 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11802164 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11802164 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26128
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lång (25,7A) amin-till-sulfhydryl-tvärbindare; NHS-ester- och pyridylditiolgrupper i ändarna av 4-enheters polyetylenglykoldistansarm; bildar klyvbara disulfidbindningar; vattenlöslig.
Thermo Scientific™ Pierce PEG4-SPDP är ett multifunktionellt tvärbindare för proteinkonjugering via amin-till-amin- eller amin-till-sulfhydryl-tvärbindningar som innehåller en 4-enhets polyetylenglykol (PEG)-grupp och en reducerbar (klyvbar) disulfidbindning.
SPDP-reagenser har en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester i ena änden och en suflhydrylreaktiv 2-pyridylditiogrupp i den motsatta änden. PEG4-SPDP har en 4-enheters polyetylenglykol-distansarm, som ger större löslighet till tvärbindaren och länkade proteiner jämfört med tvärbindare som endast har kolvätedistanser. Pyridylditiolreagens producerar disulfid-innehållande bindningar som kan klyvas med reduktionsmedel såsom ditiotreitol (DTT). Tvärbindningsexperiment med SPDP-reagens är inte begränsade till de som involverar proteiner. Vilken som helst av en mängd olika molekyler med primära aminer och sulfhydrylgrupper kan modifieras eller tvärbindas med användning av ett SPDP-reagens.
Höjdpunkter:
  • Effektiv aminkonjugering– NHS-ester ger effektiv konjugering till lysiner, N-terminaler av peptider och andra primära aminer
  • Reversibel sulfhydrylkonjugation– pyridylditiogruppen möjliggör disulfidbindning med reducerade cysteiner och andra sulfhydrylgrupper, vilket ger en stabil men klyvbar bindning
  • Polyetylenglykol– PEG-grupper är flexibla, icke-immunogena, hydrofila och ökar ofta lösligheten av fästa molekyler
  • Distansarm– kopplar samman primära aminer och sulfhydrylmål på avstånd upp till 25,7 ångström
Specifikationer:
  • Kemiskt namn (förenklat): 2-pyridylditiol-tetraoxatetradekan-N-hydroxisuccinimid
  • Kemisk formel: C23H33N3O9S2
  • Molekylvikt: 559,65
  • Distansarm: 25,7 ångström
  • Form: halm till bärnstensfärgad olja
  • Löslighet: lös 2 mg i 179 μL DMSO eller DMF för att göra 20 mM lager för varje användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning PEG4-SPDP
Molekylvikt (g/mol) 559.65
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 25,7 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid -20 °C skyddad från fukt.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Vätska
Kvantitet 100 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare