Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptidavsaltningsspindelkolonner
Produktkod. 15808242 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kolonner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15808242 25 kolonner -
15848521 50 kolumner Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15808242 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2920.00 SEK
    2715.65 SEK / Paket med 25
    Save 204.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pierce Peptide Desalting Spin Columns ger ett bekvämt och reproducerbart sätt att avsalta och ta bort föroreningar från peptidprover före analys med masspektrometri.
Thermo Scientific Pierce Peptide Desalting Spin Columns är färdiga att använda centrifugspinkolonner som möjliggör effektiv avsaltning av peptidprover efter enzymatisk nedbrytning. Det polymerbaserade hydrofoba hartset som finns i varje kolonn ger utmärkta bindnings- och återvinningsegenskaper för peptidprover som förberedelse för masspektrometri och andra metoder. Varje spinkolumn kan binda från 5μ g till 5 mg nativa och TMT-märkta peptider. Spin-kolumnformatet tillåter bearbetning av flera prover (–10 300μ L vardera) parallellt på cirka 30 minuter.
Masspektrometri är avgörande för att studera biologiska föreningar. Men många av buffertarna och reagenserna som används för provberedningen stör masspektrometrianalys, vilket leder till spektra av dålig kvalitet och minskad känslighet. Pierce Peptide Desalting Spin Columns är utformade för att ta bort många av de störande hydrofila provföroreningarna med minimal provförlust, vilket möjliggör känslig och omfattande analys av smälta proteinprover med masspektrometri.
•Ta bort MS-störande föroreningar —minskar avsevärt signalundertryckning och förbättrar känsligheten i masspektrometri
• Hydrofob polymerbaserat harts med hög bindningskapacitet —möjliggör återvinning av peptidmängder av inhemska och TMT-märkta peptider från 5μ g till 5 mg
•Lättanvänt —harts tillhandahålls i engångsspinnkolonnformat som passar vanliga 2-ml-rör
•Kompatibelt harts är validerat —med en mängd olika komplexa prover, inklusive TMT-märkta peptider, och är stabilt under extrema pH-förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Snurra avsaltningskolumn
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Centrifugkolonn
Kvantitet 25 kolonner