Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptidavsaltningsspindelkolonner
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific Pierce Peptide Desalting Spin Columns är färdiga att använda centrifugspinkolonner som möjliggör effektiv avsaltning av peptidprover efter enzymatisk nedbrytning. Det polymerbaserade hydrofoba hartset som finns i varje kolonn ger utmärkta bindnings- och återvinningsegenskaper för peptidprover som förberedelse för masspektrometri och andra metoder. Varje spinkolumn kan binda från 5μ g till 5 mg nativa och TMT-märkta peptider. Spin-kolumnformatet tillåter bearbetning av flera prover (–10 300μ L vardera) parallellt på cirka 30 minuter.
•Ta bort MS-störande föroreningar —minskar avsevärt signalundertryckning och förbättrar känsligheten i masspektrometri
• Hydrofob polymerbaserat harts med hög bindningskapacitet —möjliggör återvinning av peptidmängder av inhemska och TMT-märkta peptider från 5μ g till 5 mg
•Lättanvänt —harts tillhandahålls i engångsspinnkolonnformat som passar vanliga 2-ml-rör
•Kompatibelt harts är validerat —med en mängd olika komplexa prover, inklusive TMT-märkta peptider, och är stabilt under extrema pH-förhållanden
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Snurra avsaltningskolumn |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Slutlig produkttyp | Peptid |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Kvantitet | 50 kolumner |