Läs mer
Thermo Scientific™ Peptidretention Standard
Produktkod. 10361394 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10361394 1 flaska Varje
1 options
Produktkod. 10361394 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31700
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En blandning av fem specifika deka-peptider (acetylerade med c-terminala amider) för att köra referenselueringsprofiler för omvänd fas HPLC-kromatografi.
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretention Standard är en blandning av fem c-terminala amiddekapeptider som ger referenselueringsprofiler i omvänd fas HPLC.
Retentionstider förutsägs genom att summera de värden som representerar bidraget i minuter av varje aminosyrarest och peptidterminalgrupperna. Retentionstiden är beroende av peptidens molekylvikt. Effekten på retention är relativt oviktig med en liten peptid, men den ökar med storleken på molekylen. Noggrannheten för att förutsäga peptidretentionstid minskar signifikant bortom 20 rester. För att säkerställa noggrannhet används en peptidstandard för att korrigera för instrumentvariation, kolonnåldring, n-alkylkedjelängdsvariation och liganddensitet.
Höjdpunkter:
  • Spara tid vid peptidrening
  • Förenkla identifiering av specifika peptider i en komplex blandning
  • Öka effektiviteten av att förutsäga peptidelueringsprofiler Bestäm den relativa ordningen för peptideluering av en komplex blandning Förutsäg HPLC-retentionstiden för peptider med känd aminosyrasammansättning på omvändfas HPLC-kolonner Övervaka kolonns prestanda: effektivitet, selektivitet och upplösning under kolonnåldring Jämför omvändfaskolonner från olika tillverkare. Utvärdera omvändfasunderlag med varierande n-alkylkedjelängder och liganddensiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) HPLC
Produkttyp Peptidretention Standard
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Utgångsmaterial Peptider
Detektionsmetod HPLC
Arbetsflödessteg Standardisering
Kvantitet 1 flaska
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Peptide Retention Standard
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE