Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretention Standard är en blandning av fem c-terminala amiddekapeptider som ger referenselueringsprofiler i omvänd fas HPLC.
Retentionstider förutsägs genom att summera de värden som representerar bidraget i minuter av varje aminosyrarest och peptidterminalgrupperna. Retentionstiden är beroende av peptidens molekylvikt. Effekten på retention är relativt oviktig med en liten peptid, men den ökar med storleken på molekylen. Noggrannheten för att förutsäga peptidretentionstid minskar signifikant bortom 20 rester. För att säkerställa noggrannhet används en peptidstandard för att korrigera för instrumentvariation, kolonnåldring, n-alkylkedjelängdsvariation och liganddensitet.
Höjdpunkter:
- Spara tid vid peptidrening
- Förenkla identifiering av specifika peptider i en komplex blandning
- Öka effektiviteten av att förutsäga peptidelueringsprofiler Bestäm den relativa ordningen för peptideluering av en komplex blandning Förutsäg HPLC-retentionstiden för peptider med känd aminosyrasammansättning på omvändfas HPLC-kolonner Övervaka kolonns prestanda: effektivitet, selektivitet och upplösning under kolonnåldring Jämför omvändfaskolonner från olika tillverkare. Utvärdera omvändfasunderlag med varierande n-alkylkedjelängder och liganddensiteter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HPLC |
| Produkttyp | Peptidretention Standard |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Utgångsmaterial | Peptider |
| Detektionsmetod | HPLC |
| Arbetsflödessteg | Standardisering |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Form | Solid |