Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptidretentionstid Kalibreringsblandning
Produktkod. 11310360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200μ L
Förpackningsstorlek:
200µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310360 200μ L 200µL
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11310360 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88321
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
15 syntetiska tunga peptider blandade i ekvimolärt förhållande för att testa och kalibrera omvändfasvätskekromatografi (LC) och masspektrometri (LC-MS) utrustning.
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretentionstidkalibreringsblandning gör det möjligt för användare av omvänd fasvätskekromatografi (LC) och masspektrometri (LC-MS) att optimera och bekräfta korrekt funktion av sin utrustning.
Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture används för att optimera och bedöma LC-parametrar, identifiera totalt peptidelueringsfönster och optimera MS-parametrar. Att testa blandningen ofta under en kolonns livstid eller inkludera den i kvantitativa prover gör det möjligt att övervaka och normalisera LC-MS-prestanda mellan prover och över tid. När den används med Thermo Scientific Pinpoint 1.1 programvara, kalibreringsblandningen används för att förutsäga peptidretentionstider baserat på peptidsekvens och underlätta överföringen av metoder mellan LC-MS-plattformar.
Höjdpunkter:
  • Bedömning av kromatografi och MS-instrumentprestanda
  • Förutsägelse av peptidretention över flera instrumentplattformar
  • Förutsägelse av peptidretentionstid från sekvens med hjälp av beräknad hydrofobicitetsfaktor
  • Optimering av schemalagda MS-insamlingsfönster för förbättrad kvantifiering och ökad multiplexering
  • Intern standard för att normalisera för variation i retentionstider och toppintensiteter mellan körningarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Blandning av 15 syntetiska tunga peptider vid 5 uM vardera
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Peptidretentionstid Kalibreringsblandning
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid -80 °C.
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 200μ L
Form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile