Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptidretentionstid Kalibreringsblandning
Produktkod. 11572561 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
50µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11572561 50μ L 50µL
1 options
Produktkod. 11572561 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88320
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
15 syntetiska tunga peptider blandade i ekvimolärt förhållande för att testa och kalibrera omvänd fas vätskekromatografi (LC) och masspektrometri (LC-MS) utrustning.
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretentionstidkalibreringsblandning gör det möjligt för användare av omvänd fasvätskekromatografi (LC) och masspektrometri (LC-MS) att optimera och bekräfta korrekt funktion av sin utrustning.
Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture används för att optimera och bedöma LC-parametrar, identifiera totalt peptidelueringsfönster och optimera MS-parametrar. Att testa blandningen ofta under en kolonns livstid eller inkludera den i kvantitativa prover gör det möjligt att övervaka och normalisera LC-MS-prestanda mellan prover och över tid. När den används med Thermo Scientific Pinpoint 1.1 programvara, kalibreringsblandningen används för att förutsäga peptidretentionstider baserat på peptidsekvens och underlätta överföringen av metoder mellan LC-MS-plattformar.
Höjdpunkter:
  • Bedömning av kromatografi och MS-instrumentprestanda
  • Förutsägelse av peptidretention över flera instrumentplattformar
  • Förutsägelse av peptidretentionstid från sekvens med hjälp av beräknad hydrofobicitetsfaktor
  • Optimering av schemalagda MS-insamlingsfönster för förbättrad kvantifiering och ökad multiplexering
  • Intern standard för att normalisera för variation i retentionstider och toppintensiteter mellan körningarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Peptidretentionstid Kalibreringsblandning
Formulering Blandning av 15 syntetiska tunga peptider på 0,5 uM vardera
Produkttyp Peptidretentionstid Kalibreringsblandning
Tillräckligt för 5 till 100 användningar
Kvantitet 50μ L
För användning med (applikation) LC-MS
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile