Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase Conjugate Stabilizer är en frostskyddslösning för att lagra alikvoter och lager av antikroppar och andra HRP-konjugat så att de kan pipetteras för användning utan upptining.
Höjdpunkter:
- Ger en buffrad frostskyddsmiljö för enzymkonjugerade antikroppar och proteiner. Bibehåller en flytande lösning med låg viskositet vid -20 °C
- Ingen alikvotering av konjugat är nödvändig och provtagning är bekväm
- Innehåller konserveringsmedel för att förhindra antimikrobiell tillväxt under långtidsförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Reagenstyp | Stabiliserande reagens |
| Validerad ansökan | ELISA, Immunohistokemi, Western Blot |
| Kvantitet | 25 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pierce Peroxidase Conjugate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol