Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit
Produktkod. 10321754 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321754 1 L 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10321754 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5280.00 SEK
    4646.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 633.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Monoklonal antikropp från mus
Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase IHC Detection Kit innehåller Pierce Metal Enhanced DAB Substratsats med alla nödvändiga komponenter för att färga, motfärga och bevara experimentella resultat med frysta eller paraffinvävnadssnitt.
Färgen som produceras av DAB (3,3'-diaminobensidin) kan intensifieras genom tillsats av metaller såsom nickel, koppar, silver och kobolt som bildar tätare komplex vid reaktion i HRP-peroxidsubstratreaktioner. De Thermo Scientific Pierce Metall förbättrad DAB Substrate Kit optimerar denna intensifierande kemi och producerar ett exceptionellt känsligt kolorimetriskt detektionssystem för Western blot, dot-blot och immunhistokemi. Den nästan svarta signalen (fällningen) är lätt att fotografera.
Höjdpunkter:
  • Otrolig känslighet– 50 gånger känsligare än den traditionella DAB metod och 30 gånger känsligare än andra metallförstärkta versioner av DAB
  • Låg bakgrund, hög intensitet– få en skarp mörkbrun-svart fällning och även med den ökade intensiteten är bakgrunden nästan obefintlig
  • Sex timmars stabilitet– arbetslösningen är stabil i mer än sex timmar vid rumstemperatur! Andra DAB substrat måste användas omedelbart
  • Bekväm– eliminerar behovet av att införskaffa många reagenser från olika källor
Innehåller:
DAB/metallkoncentrat (10X), 25 ml; Universal Blocker Blocking Buffer in TBS 250 ml; Peroxidasdämpare, 2x 100 ml; Stabil peroxidbuffert, 250 ml; BupH Tris buffrad saltlösning, 4 förpackningar; Surfact-Amps 20 (10 % Tween-20), 10 ml; Harris modifierat hematoxylin, 100 ml; Monteringsmedium, 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kromogen, kolorimetrisk
Kvantitet 1 L
Innehåll och lagring
  • DAB/metallkoncentrat (10X), 25 mL, förvara vid -°20 C (denna lösning fryser inte vid -20 °C)
  • Universal Blocker Blocking Buffer in TBS , 250 ml, förvara vid 4 °C
  • Peroxidasdämpare, 2x 100 ml, förvara vid 4 °C
  • Stabil peroxidbuffert, 250 ml, lagras vid 4 °C
  • BupH Tris buffrad saltlösning, 4 förpackningar (varje förpackning ger 500 ml), förvara i rumstemperatur
  • Surfact-Amps 2 (1 % Tween-2 tvättmedel), 10 mL, förvara vid 4 °C
  • Harris Modifierad Hematoxylin (utan ättiksyra, kvicksilverfri), 100 ml, förvara i rumstemperatur
  • Monteringsmedium, 120 mL, förvara i rumstemperatur
Substrat DAB (Förbättrad)
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas) substrat
Form Vätska
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Immunodetektion, IHC (Immunohistokemi)
Produkttyp Peroxidase IHC Detection Kit