Läs mer
Thermo Scientific™ Peroxidasdämpare
Produktkod. 10177493 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10177493 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10177493 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35000
 Begränsad artikel
I lager
Stabil, lättanvänd endogen peroxidashämmare för att minska bakgrundssignalen från celler och vävnader i HRP-baserad IHC-färgning.
Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase Suppressor är en stabil, lättanvänd hämmare av endogen peroxidasaktivitet från celler och vävnader för att minska bakgrundssignalen i HRP-baserade immunhistokemiapplikationer.
Immunoperoxidasmetoden är en allmänt använd detektionsmetod för immunfärgning av celler och vävnader. Men analysen kompliceras ofta av närvaron av endogent peroxidas och“ pseudoperoxidas” aktivitet i celler och vävnader. Denna närvaro resulterar i ospecifik färgning när ett substrat som diaminobensidin (DAB ) är närvarande. Ospecifik färgning är svår att skilja från den immunkemiska markören, vilket gör det svårt att särskilja den slutliga platsen för antigenet av intresse. Den typiska metoden för att hämma endogen peroxidasaktivitet involverar väteperoxid eller väteperoxid i metanol. Peroxidasundertryckaren hämmar peroxidasaktiviteten ännu mer effektivt än metoden som använder väteperoxid i metanol. Dessutom påverkar inte Peroxidase Suppressor antikroppsaktivitet. Peroxidase Suppressor kan också användas på blottar av helcellssupernatant före tillsatsen av pepparrotsperoxidas (HRP)-markören.
Höjdpunkter:
Stabil
En komponent
Klar att användas
Hämmar effektivt peroxidasaktivitet utan att interferera med antigen-antikroppsinteraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Kvantitet 100 ml