Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidanalysreagens B
Produktkod. 11871355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11871355 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11871355 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1494.00 SEK
    1180.26 SEK / 50ml
    Save 313.74 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Detektera och mät väteperoxidnivåer (H2O2) i biologiska prover med hjälp av järn (Fe) och xylenol orange (XO) reagens för mikroplattor eller rör.
Upptäck och mät väteperoxidnivåer i biologiska prover med hjälp av ett järn- och xylenolorange reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitativa peroxidanalyssatser.
Dessa vatten- och lipidkompatibla peroxidtestkit upptäcker peroxider baserat på oxidation av järn- till järnioner i närvaro av xylenolapelsin. Ett testkit har en vattenkompatibel formulering som inkluderar sorbitol, vilket ger ökad känslighet. Det andra analyskitet har en formulering som kan användas med lipidinnehållande prover utan att först extrahera lipiderna; Men eftersom detta kit inte innehåller sorbitol är analysen mindre känslig. De flesta proteiner stör inte dessa analyser, även om vissa metallkelatorer kan kräva användning av en blank (dvs. kontroll) för att mildra dessa effekter.
I dessa tester omvandlar hydroperoxider Fe2+ till Fe3+ vid surt pH. Med den vattenkompatibla formuleringen reagerar peroxid först med sorbitol, omvandlar det till en peroxylradikal, vilket i sin tur initierar Fe2+-oxidation till Fe3+. I den lipidkompatibla formuleringen omvandlar peroxiden Fe2+ direkt till Fe3+. I en svavelsyralösning blandar Fe3+ sig med xylenolapelsin (XO)-färgen för att ge en lila produkt med absorptionsmaximum vid 560 nm. Peroxidnivåer i testprover kan bestämmas genom beräkning från den kända extinktionskoefficienten för XO-Fe-komplexet eller med hänvisning till en standardkurva framställd med väteperoxidlösning.
Höjdpunkter:
  • Peroxider detekterar – och mäter väteperoxid (H2O2)-nivåer i biologiska och andra vätskeprover
  • Bekvämt är – att inga proprietära reagenser är involverade, men de färdiga kiten tar bort variationen, svårigheten och den extra kostnaden för att själv formulera reagenserna
  • Mångsidig – kvantifiering genom beräkning från extinktionskoefficienten eller med hänvisning till en standardkurva gör det enkelt att metoden kan anpassas till olika provtyper och teständamål
  • Två formuleringar – väljer det vattenkompatibla kitet för maximal känslighet med icke-lipidprover; välj det lipidkompatibla kitet för bästa resultat med lipidinnehållande prover
Rekommenderas för:
Allmän mätning av väteperoxid (H2O2) i proteinprover; Kvantifiering av väteperoxider i tvättmedel; Bedömning av peroxiders effekter på cellaktivitet; Bestämning av proteinglykation; Mätning av peroxidansamling i lipider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Beskrivning Pierce Peroxide Assay Reagens B
Analysera Peroxidanalysreagens B
Detektionsmetod Abs.
Produktlinje Pierce
Produkttyp Kvantitativ peroxidanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 50 mL