Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidanalysreagens C
Produktkod. 11881355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11881355 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11881355 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1516.00 SEK
    1197.64 SEK / 25ml
    Save 318.36 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Upptäck och mät väteperoxidnivåer (H2O2) i biologiska prover med hjälp av ett järn (Fe) och xylenol orange (XO) reagens för mikroplattor eller rör.
Upptäck och mät väteperoxidnivåer i biologiska prover med hjälp av ett järn- och xylenolorange reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitativa peroxidanalyssatser.
Dessa vattenhaltiga och lipidkompatibla peroxidanalyssatser detekterar peroxider baserade på oxidation av järn till järnjoner i närvaro av xylenol orange. Ett analyskit har en vattenkompatibel formulering som innehåller sorbitol, som ger känslighetshöjning. Den andra analyssatsen har en formulering som kan användas med lipidinnehållande prover utan att först extrahera lipiderna; Men eftersom detta kit inte innehåller sorbitol är analysen mindre känslig. De flesta proteiner stör inte dessa analyser, även om vissa metallkelatorer kan kräva användning av en blank (dvs kontroll) för att mildra dessa effekter.
I dessa analyser omvandlar hydroperoxider Fe2+ till Fe3+ vid surt pH. Med den vattenkompatibla formuleringen reagerar peroxid först med sorbitol och omvandlar den till en peroxylradikal, som i sin tur initierar Fe2+-oxidation till Fe3+. I den lipidkompatibla formuleringen omvandlar peroxiden Fe2+ till Fe3+ direkt. I en svavelsyralösning komplexbinds Fe3+ med färgämnet xylenolorange (XO) för att ge en lila produkt med ett absorbansmaximum vid 560 nm. Peroxidnivåer i testprover kan bestämmas genom beräkning från den kända extinktionskoefficienten för XO-Fe-komplexet eller genom hänvisning till en standardkurva framställd med väteperoxidlösning.
Höjdpunkter:
  • Peroxider– upptäcker och mäter väteperoxidnivåer (H2O2) i biologiska och andra vätskeprover
  • Bekväm– inga proprietära reagens inblandade men de färdiga att använda kiten tar bort variationen, svårigheten och extra kostnaden för att formulera reagenserna själv
  • Mångsidig– kvantifiering genom beräkning från extinktionskoefficienten eller genom referens till en standardkurva gör att metoden enkelt kan anpassas till en mängd olika provtyper och testningsändamål
  • Två formuleringar– välj det vattenkompatibla kitet för maximal känslighet med icke-lipidprover; välj det lipidkompatibla kitet för bästa resultat med lipidinnehållande prover
Rekommenderas för:
Allmän mätning av väteperoxid (H 2 O 2 ) i proteinprover; Kvantifiering av peroxider i tvättmedel; Bedömning av effekterna av peroxider på cellulär aktivitet; Bestämning av proteinglykering; Mätning av peroxidansamling i lipider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Beskrivning Pierce Peroxide Assay Reagens C
Analysera Peroxidanalysreagens C
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Kvantitativ peroxidanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 25 mL