Läs mer
Thermo Scientific™ Fenol: Kloroform + Tris-buffert
Produktkod. 11886714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11886714 100 ml 100ml
11896714 400 ml 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11886714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17908
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Utför DNA-extraktioner med denna fenol:kloroform:isoamylalkoholblandning (25:24:1), åtföljd av en buffert för att jämvikta lösningen vid antingen pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific™ Pierce Fenol:Kloroform är fenol som levereras förblandad med kloroform:isoamylalkohol (25:24:1) och medföljande flaska med buffert för att jämvikta vid antingen pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Fenol-kloroform är fenol som levereras förblandad med kloroform:isoamylalkohol (25:24:1) och medföljande flaska med buffert för att jämvikta vid antingen pH 6,7 eller pH 8,0.
Höjdpunkter:
  • Ger utmärkt, nukleasfri prestanda
  • Fenol levereras färdigblandad med kloroform:isoamylalkohol (25:24:1)
  • Levereras vid pH 6,7 för speciella DNA-extraktioner med lägre pH; för de flesta DNA-applikationer bör den alkaliska bufferten (ingår) tillsättas för att ge ett pH på 8,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
För användning med (applikation) DNA-extraktion
Produkttyp Fenol Kloroform och Tris buffert
Kvantitet 100 ml
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol