Läs mer
Thermo Scientific™ Fenol: Kloroform + Tris-buffert
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Fenol:Kloroform är fenol som levereras förblandad med kloroform:isoamylalkohol (25:24:1) och medföljande flaska med buffert för att jämvikta vid antingen pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Fenol-kloroform är fenol som levereras förblandad med kloroform:isoamylalkohol (25:24:1) och medföljande flaska med buffert för att jämvikta vid antingen pH 6,7 eller pH 8,0.
Höjdpunkter:
- Ger utmärkt, nukleasfri prestanda
- Fenol levereras färdigblandad med kloroform:isoamylalkohol (25:24:1)
- Levereras vid pH 6,7 för speciella DNA-extraktioner med lägre pH; för de flesta DNA-applikationer bör den alkaliska bufferten (ingår) tillsättas för att ge ett pH på 8,0
Tekniske data
Tekniske data
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C. |
| För användning med (applikation) | DNA-extraktion |
| Produkttyp | Fenol Kloroform och Tris buffert |
| Kvantitet | 100 ml |
| Form | Vätska |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenol:Chloroform + Tris Buffer
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.