Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fosfatasinhibitor minitabletter
Produktkod. 15691759 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 tabletter
20 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691759 20 tabletter Paket med 20
16306532 2 tabletter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15691759 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32957
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Fosfatasinhibitor minitabletter ger fullständigt cellysat och biologiskt provskydd från defosforylering med en fosfatasinhibitorformulering med brett spektrum.
Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter skyddar fosfoproteiner från serin/treonin fosfataser och tyrosinfosfataser. Varje fosfatasinhibitortablett innehåller natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och beta-glycerofosfat för bredspektrumhämning av fosfatasaktivitet. Tabletterna är stabila vid °4 C i upp till 12 månader, och varje tablett räcker till 10 ml lösning. Pierce Phosphatase Inhibitor Tabletter är lämpliga för användning med alla cell- eller vävnadsextrakt för att bevara proteinfosforylering för nedströmsapplikationer.
Höjdpunkter:
  • Ekonomisk och mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Fullständiga tabletter hämmar sura, alkaliska och proteinfosfataser
  • Kompatibel&mdshus med hembryggda eller kommersiellt tillgängliga cellysreagenser och Thermo Scientific Proteinanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cocktail av proteashämmare
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska, förvaras vid 2 °C till 8 °C
Frakt skick Våt is
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 10 ml lösning
Inhibitorer Fosfatashämmare
Kvantitet 20 tabletter
Sammansättning Natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrofosfat, beta-glycerofosfat