Beskrivning
Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter skyddar fosfoproteiner från serin/treonin fosfataser och tyrosinfosfataser. Varje fosfatasinhibitortablett innehåller natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och beta-glycerofosfat för bredspektrumhämning av fosfatasaktivitet. Tabletterna är stabila vid °4 C i upp till 12 månader, och varje tablett räcker till 10 ml lösning. Pierce Phosphatase Inhibitor Tabletter är lämpliga för användning med alla cell- eller vävnadsextrakt för att bevara proteinfosforylering för nedströmsapplikationer.
Höjdpunkter:- Ekonomisk och mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar
- Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
- Fullständiga tabletter hämmar sura, alkaliska och proteinfosfataser
- Kompatibel&mdshus med hembryggda eller kommersiellt tillgängliga cellysreagenser och Thermo Scientific Proteinanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 1 injektionsflaska med inhibitortabletter |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | proteinrening, western blotting |
| Tillräckligt för | 1 tablett räcker för 10 ml |
| Kvantitet | 2 tabletter |