Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fosfatasinhibitor minitabletter
Produktkod. p-7078345 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 Tablets
20 Tablets
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15691759
Brand: Thermo Scientific™ A32957
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Fosfatasinhibitor minitabletter ger fullständigt cellysat och biologiskt provskydd från defosforylering med en fosfatasinhibitorformulering med brett spektrum.
Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter skyddar fosfoproteiner från serin/treonin fosfataser och tyrosinfosfataser. Varje fosfatasinhibitortablett innehåller natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och beta-glycerofosfat för bredspektrumhämning av fosfatasaktivitet. Tabletterna är stabila vid °4 C i upp till 12 månader, och varje tablett räcker till 10 ml lösning. Pierce Phosphatase Inhibitor Tabletter är lämpliga för användning med alla cell- eller vävnadsextrakt för att bevara proteinfosforylering för nedströmsapplikationer.
Höjdpunkter:
  • Ekonomisk och mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Fullständiga tabletter hämmar sura, alkaliska och proteinfosfataser
  • Kompatibel&mdshus med hembryggda eller kommersiellt tillgängliga cellysreagenser och Thermo Scientific Proteinanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protease Inhibitor Cocktail
Innehåll och lagring 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Frakt skick Wet Ice
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 10 mL Solution
Inhibitorer Phosphatase Inhibitor
Kvantitet 20 Tablets
Sammansättning Sodium Fluoride, Sodium Orthovanadate, Sodium Pyrophosphate, Beta-Glycerophosphate