Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Fosfoproteinfosfatuppskattningskit
Produktkod. 10580044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10580044 100 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10580044 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23270
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Klassificera och identifiera proteiner som fosforylerade (serin och treonin) och erhåll semikvantitativ bedömning av fosforyleringsnivåerna.
Thermo Scientific™ Phosphoprotein Phosphate Estimation Kit möjliggör klassificering och identifiering av proteiner som fosforylerade (serin och treonin), samt semikvantitativ bedömning av fosforyleringsnivån.
Phosphoprotein Phosphate Estimation Assay Kit är utformat för att hjälpa till med karakterisering av status och omfattning av fosforylering av renade proteinprover. Analysen är baserad på alkalisk hydrolys av fosfat från seryl- och treonylrester i fosfoproteiner och kvantifiering av det frigjorda fosfatet med malakitgrönt och ammoniummolybdat. Analysen utförs enkelt i 96-brunnars mikroplattor eller provrör och är klar på cirka en timme.
Analysen kan användas för att identifiera om ett renat protein innehåller antingen fosfo-serin (p-Ser) eller fosfo-treonin (p-Thr) samt för att uppskatta nivån av denna typ av fosforylering. För kvantifiering jämförs testproteinprovet med specifika koncentrationer av fosvitin, ett fosfoprotein med känd fosforyleringsnivå. Det alkaliska hydrolyssteget frisätter inte fosfat från fosfo-tyrosin (p-Tyr)-rester i peptidkoppling. Därför indikerar ett negativt resultat för ett okänt renat proteinpreparat att proteinet antingen (1) inte är ett fosfoprotein eller (2) är fosforylerat uteslutande vid tyrosinrester. I det senare fallet kommer Western blot-analys med användning av en anti-fosfotyrosinantikropp att vara nödvändig för att skilja mellan dessa två möjligheter.
Höjdpunkter:
  • Specifik– mäter endast fosfoserin (p-Ser) och fosfotreonin (p-Thr); mäter inte fosfotyrosin (p-Tyr)
  • Bekväm– Protokoll för provrör och 96-brunnars mikroplatta ingår och kräver mindre än 90 minuter att utföra
  • Semi-kvantitativ– beräkna mol fosfat (P) per mol protein med hjälp av den medföljande fosvitinstandarden
  • Anpassningsbar– formatet är anpassningsbart till utveckling av specifika analyser för rena fosfoproteiner när tidigare karakteriserade standarder är tillgängliga
Innehåller:
Ammoniummolybdatlösning, malakitgrön lösning, Tris-buffrad saltlösningsförpackning och phopvitin positiv kontroll
Rekommenderas för:
Identifiera proteiner som innehållande fosfoserin eller fosfotreonin-fosforyleringar; Uppskatta mängden pS- och pT-fosforylering; Utveckla specifika kvantitativa analyser för välkarakteriserade fosfoproteiner av intresse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 500 röranalyser eller 1920 mikroplattanalyser
• Ammoniummolybdatlösning, 25 ml
• Malakitgrön lösning, 75 ml
• Fosvitin positiv kontroll, 1 mg
• TBS Förpackning (gör 500 mL), 1 förpackning
Förvara komponenterna i rumstemperatur efter mottagandet. När det är upplöst, förvara Phosvitin-lösningen °vid 4 C (°eller -20 C för långtidsförvaring).
Analysera Fosfoproteinfosfatuppskattningsanalys
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Fosfoproteinfosfatuppskattning
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 500 röranalyser eller 1920 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 100 mL