Läs mer
Thermo Scientific™ PITC (Edmans reagens) (fenylisotiocyanat)
Produktkod. 10044944 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10044944 10 x 1 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10044944 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS26922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fenylisotiocyanat, en aminreaktiv, färgad förening (Amax 254nm; UV) för pre-kolonnderivatisering av aminosyror för omvänd fas HPLC.
Thermo Scientific™ Pierce PITC (fenylisotiocyanat) är ett reagens med hög renhet för kvantitativ pre-kolumnderivatisering av aminosyror genom omvänd fas HPLC.
Höjdpunkter:
  • Även känd som Edmans reagens
  • Reagerar lätt med aminosyror på 5 till 10 minuter vid rumstemperatur
  • Resulterande fenyltiokarbamylderivat kan separeras och kvantifieras på 30 minuter med omvänd-fas HPLC för att producera stabila produkter med alla aminosyror inklusive prolin
Beställningsvarningar:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PITC
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Annan etikett eller färgämne
Kvantitet 10 x 1 mL
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylisothiocyanate (PITC)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .