Läs mer
Thermo Scientific™ PITC (Edmans reagens) (fenylisotiocyanat)
Produktkod. 10260594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10260594 10 x 1 mL 10ml
1 options
Produktkod. 10260594 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fenylisotiocyanat, en aminreaktiv, färgad förening (Amax 254nm; UV) för pre-kolonnderivatisering av aminosyror för omvänd fas HPLC.
Thermo Scientific™ Pierce PITC (fenylisotiocyanat) är ett reagens med hög renhet för kvantitativ pre-kolumnderivatisering av aminosyror genom omvänd fas HPLC.
Höjdpunkter:
  • Även känd som Edmans reagens
  • Reagerar lätt med aminosyror på 5 till 10 minuter vid rumstemperatur
  • Resulterande fenyltiokarbamylderivat kan separeras och kvantifieras på 30 minuter med omvänd-fas HPLC för att producera stabila produkter med alla aminosyror inklusive prolin
Beställningsvarningar:
X i beställningstabellen indikerar att farliga fraktkostnader tillkommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PITC
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Annan etikett eller färgämne
Kvantitet 10 x 1 mL
Form Vätska