Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase Kit innehåller pepparrotsperoxidasenzym som har aldehydaktiverats med perjodat för att möjliggöra högeffektiv märkning och beredning av protein- eller antikroppskonjugat.
Andra aminreaktiva kemier, som glutaraldehyd, har en tendens att polymerisera och producera lägre mängder livskraftigt konjugat. Sockerrester som finns på HRP har oxiderats med perjodat för att producera aldehyder som reagerar med primära aminer. Plus Activated Peroxidase blandas med proteinet som ska kopplas till ett pH som är kompatibelt med ditt protein eller din antikropp. Efter inkubering av reaktionen under en till två timmar reduceras konjugatbindningen och den aktiverade HRP:n släcks med etanolamin. Konjugatet renas genom avsaltning eller genom dialys. Om du förbereder ett antikropp-HRP-konjugat, använd Thermo Scientific Pierce Konjugatreningskit (delnr 44920) för att separera oreagerat enzym från konjugatet.
Höjdpunkter:
- Reagerar med lättillgängliga primära aminer för att bilda en kovalent sekundär aminbindning
- Kan förvaras i minst 12 månader vid -20 °C
- Konsekvent konjugering ger tillförlitliga konjugat
- Enzymaktiviteten är 120-200 enheter/mg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 5 enzymmärkningsreaktioner, var och en med upp till 1 mg antikropp (IgG) • Plus aktiverat peroxidas, 5 x 1 mg • Natriumcyanoborhydridlösning, 1 x 0,5 ml • Släckningsbuffert, 25 ml • PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning • Karbonat-bikarbonatbuffertförpackning (gör 500 ml), 1 förpackning Förvaras vid -20 °C. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Tillräckligt för | 5 enzymmärkningsreaktioner |
| Märkningsmål | Antikroppar (Allmänt), Proteiner (Allmänt) |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Märkning Skala | 0.5-1 mg |
| Kvantitet | 5 reaktioner |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Z-Link Plus Activated Peroxidase Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH204-Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate, Sodium hydroxide, Ethanolamine