Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus aktiverat peroxidas
Produktkod. 10414224 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 x 1mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10414224 1 mg 1mg
11849150 5 x 1mg Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10414224 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31487
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Perjodat-aldehyd-aktiverat pepparrotsperoxidas (HRP) enzym och kit för att märka primära antikroppar för att erhålla högaktiva antikropp-HRP-konjugat.
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase Kit innehåller pepparrotsperoxidasenzym som har aldehydaktiverats med perjodat för att möjliggöra högeffektiv märkning och beredning av protein- eller antikroppskonjugat.
Andra aminreaktiva kemier, som glutaraldehyd, har en tendens att polymerisera och producera lägre mängder livskraftigt konjugat. Sockerrester som finns på HRP har oxiderats med perjodat för att producera aldehyder som reagerar med primära aminer. Plus Activated Peroxidase blandas med proteinet som ska kopplas till ett pH som är kompatibelt med ditt protein eller din antikropp. Efter inkubering av reaktionen under en till två timmar reduceras konjugatbindningen och den aktiverade HRP:n släcks med etanolamin. Konjugatet renas genom avsaltning eller genom dialys. Om du förbereder ett antikropp-HRP-konjugat, använd Thermo Scientific Pierce Konjugatreningskit (delnr 44920) för att separera oreagerat enzym från konjugatet.
Höjdpunkter:
  • Reagerar med lättillgängliga primära aminer för att bilda en kovalent sekundär aminbindning
  • Kan förvaras i minst 12 månader vid -20 °C
  • Konsekvent konjugering ger tillförlitliga konjugat
  • Enzymaktiviteten är 120-200 enheter/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Kvantitet 1 mg
Reaktiv del Aldehyd
Löslighet Vatten
Innehåll och lagring Notera: EZ-Link Plus Activated Peroxidase innehåller 1-3 mol aldehyd per mol peroxidas.
Förvaring: Vid mottagande förvara produkten skyddad från fukt vid -20 °C. Produkten levereras med ett ispaket.
Form Solid
Produktlinje EZ-Link
Etiketttyp Enzymmärkt
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)