Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Spinnavsaltningskolonner av polyakrylamid, 7K MWCO, 0,7 mL
Produktkod. 10444175 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kolonner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10444175 50 kolumner Paket med 50
10188783 25 kolonner Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444175 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89862
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Separera proteiner och andra makromolekyler från lågmolekylära buffertsalter och reagenser med Thermo Scientific Pierce 7K MWCO (molecular-weight cutoff) Polyacrylamid Spin Desalting Columns, som är porösa polyakrylamidbaserade gelfiltreringskolonner för biologisk provberedning.
Avsaltning och buffertbyte är två av de mest använda tillämpningarna inom hartsfiltreringskromatografi. Thermo Scientific Pierce Polyacrylamid Spin Desalting Columns, 7K MWCO (molecular-weight cutoff), är färdiga att använda, gelfiltreringskolonner för engångsbruk för separation av proteiner och andra makromolekyler från lågmolekylära buffertsalter och reagenser.
Pierce Polyacrylamide Spin Desalting Columns, 7K MWCO, är förpackade med porösa polyakrylamidpärlor och möjliggör buffertutbyte och avsaltning av proteiner och andra makromolekylära prov baserat på en molekylviktsgräns (MWCO) på 7000 Da. Till skillnad från andra storleksexkluderande medier är polyakrylamidharts inte föremål för enzymatisk nedbrytning och kommer inte att fungera som näringsämne för mikrobiell tillväxt. Hartset är mycket hydrofilt, vilket minimerar oönskade bindningsinteraktioner mellan hartset och provmolekylerna. Kontaminering med sockerarter med låg molekylvikt (som kan förekomma med tvärbundet dextranharts) är inte ett problem när man använder polyakrylamidharts. Oxidationsmedel kan avlägsnas utan att förstöra stödet. Detta harts är känsligt för hydrolys av amidgrupper under extrema pH-förhållanden, så ett drift-pH på –2 10 rekommenderas vid rumstemperatur. Polyakrylamidhartset kan även autoklaveras vid pH 5,5-6,5 i –30 minuter vid 120 C.°
Kolumnerna använder ett harts med pärlor som har en våtdiameter på 45 till 90μ M och är idealiska för att separera peptider och små makromolekyler (> 7 kDa) från buffertsalter och andra föreningar (mindre än 1K MWCO).
Funktioner hos polyakrylamidharts inkluderar:
• Stabil i vatten, saltlösningar, organiska lösningsmedel och alkaliska eller sura förhållanden
• Utmärkta flytegenskaper
• Värmestabil
Tillämpningar Avlägsnande av
•salter från proteinlösningar
• Ta bort fenol från nukleinsyraberedningar
• Separering av överskott av tvärbindare från konjugatberedningar
• Ta bort överskott av derivatiseringsmedel från modifierade proteiner
• Ta bort oreagerat färgämne från fluorescerande antikroppar
• Ta bort fri radiomärkning från märkta proteiner
• Buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Pierce™ Spinnavsaltningskolonner av polyakrylamid, 7K MWCO, 0,7 mL
Produkttyp Snurra avsaltningskolumn
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Formatera Centrifugkolonn
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Kolumntyp Storleksuteslutande, polyakrylamidharts
MWCO 7,0 kDa
Produktlinje Pierce
Kvantitet 50 kolumner
Samplingsvolym (metrisk) 30 till 120μ L