Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Hans Protein Interaction Pull-Down Kit
Produktkod. 10351214 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10351214 25 reaktioner kit Varje
1 options
Produktkod. 10351214 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21277
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fånga och affinitetsrena bindningspartners av His-taggade fusionsproteiner enkelt med nickelkelat (Ni-IDA) agaroskulor och denna kompletta reagensuppsättning.
Thermo Scientific™ Pierce PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit renar proteininteraktionskomplex som involverar praktiskt taget alla användarlevererade His-taggade fusionsproteiner.
PolyHis Protein Interaction Pull-Down Kit innehåller de nödvändiga komponenterna för att fånga och rena proteiner som interagerar med rekombinanta proteiner som innehåller en histidin (6xHis) fusionstagg. Du tillhandahåller det taggade fusionsproteinet (bete) och celler som uttrycker det förmodade proteininteraktionsmålet (byte), och neddragningssatsen tillhandahåller allt annat: cellysbuffert, mikrocentrifugspinkolonner, kobolt-IMAC affinitetsharts (agarospärlor), optimerade bindnings- och elueringsbuffertar och ett detaljerat protokoll. Detta kit är utformat för att lära ut metoden för förstagångsanvändare och för att öka användarvänligheten, bekvämligheten och reproducerbarheten för erfarna forskare.
Höjdpunkter:
  • 6xHans neddragning– renar proteininteraktörer från något His-märkt fusionsprotein
  • Komplett kit– tillhandahåller alla komponenter och detaljerat protokoll för att rena protein:protein-interaktioner
  • Ingen speciell utrustning behövs– använder vanlig laboratorieutrustning och reagens (t.ex. mikrocentrifug)
  • Bekväm– mikrocentrifugspinnarkolonner underlättar enkel och effektiv hantering av kobolt IMAC agarospärlor, inklusive enkel bearbetning av flera prover
  • Flexibel– instruktionerna inkluderar protokoll för betes- och bytesproteiner från olika källor
Innehåller:
Koboltkelat agarosharts, lysbuffert, TBS förpackning, imidazollösning för eluering, mikrocentrifugspinkolonner och uppsamlingsrör
Rekommenderas för:
Upptäck en ny protein:protein-interaktion från ett cellysat; Bekräfta en förmodad interaktion från ett cellysat eller med ett tidigare renat protein; Extrahera protein:proteininteraktionsinformation från in vitro-transkriptions-/translationslysat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: Minst 25 neddragningsreaktioner, var och en med 25μ L harts
• Koboltkelat-agarosharts, 750μ L
• Pull-Down Lysis-buffert, 250 ml
• Imidazollösning (4M), 5 ml
• TBS Förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Pierce Spin-kolonner och tillbehör, 27 kolumner
• Mikrocentrifuguppsamlingsrör, 100 rör Förvara
Pierce
Lysis Buffer vid mottagandet i rumstemperatur. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C.
Analysera Affinitetsrening
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug
Produktlinje Pierce
Kvantitet 25 reaktioner kit
För användning med (applikation) Pull-Down (tagg-baserad)
Mål Inte målspecifik
Typ Pull-Down Kit
Tillräckligt för 25 reaktioner
Formatera Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce His Protein Interaction Pull-Down Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, ethanol, Sodium chloride