Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade DSP (ditiobis(succinimidylpropionat))
Produktkod. 15376271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15376271 1 g 1g
15386271 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15376271 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PG82081
 Begränsad artikel
I lager
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med vår högsta kvalitetsformulering av detta populära aminreaktiva, klyvbara tvärbindare.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade DSP är vår högkvalitativa formulering av denna populära aminreaktiva, klyvbara tvärlänkare, särskilt karaktäriserad för tillämpningar där produktens integritet och riskminimering är avgörande.
Jämfört med standardprodukten ger Premium Grade DSP tydligare definierad kvalitet och produktstöd genom att inkludera (a) ökad analytisk testning och produktkarakterisering, (b) större batchspecifik information och kvalitetsgranskning, (c) omfattande partiprovbevarande och (d) notifiering av förändringskontroll. DSP är dithiobis(succinimidylpropionat), en aminreaktiv tvärbindare med NHS-esterreaktiva ändar och en klyvbar disulfidbindning i sin distansarm. DSP innehåller en aminreaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS)-ester i vardera änden av en 8-kols distansarm. NHS-ester reagerar med primära aminer vid pH 7-9 för att bilda stabila amidbindningar, tillsammans med frisättning av N-hydroxy-succinimid-gruppen som lämnar gruppen. Proteiner, inklusive antikroppar, har generellt flera primära aminer i sidokedjan av lysin (K)-rester och N-terminalen av varje polypeptid som är tillgängliga som mål för NHS-esterkorsbindningsreagenser.
Funktioner i Premium Grade DSP:
  • DSP—ett tiolklyvbart, homobifunktionellt och aminreaktivt korsbindningsmedel
  • Hög kvalitet—på identitet och renhet bekräftad av flera tester, inklusive kvantitativ NMR
  • Produktintegritet—förbättrade test- och karaktäriseringsnivån jämfört med standardkvalitet
  • Behåll—tomten och spara tillräckligt med tidigare partier för att säkerställa framtida processtester
  • Förändringshanteringstjänst—för Change Control Notification (CCN)
  • Konsekvent granskning—av tillverkningsspecifik tillverkningsdokumentation
Användningsområden:
  • Kemisk korslänkning av intracellulära proteiner före celllys och immunprecipitation
  • 'Fixera' proteininteraktioner för att möjliggöra identifiering av svaga eller övergående proteininteraktioner
  • Fixa vävnader för immunfärgning utan att skada RNA
  • Proteinkorslänkning för att skapa biokonjugat via enkelstegsreaktioner
  • Immobilisera proteiner på aminbelagda ytor
Produktreferenser
Crosslinker Application Guide – sök efter nyare litteraturreferenser för denna produkt
Relaterade produkter
DSP (dithiobis(succinimidylpropionat)), Lomants reagens (Cat. Nr. 22585)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Thiols
Formulering ditiobis(succinimidylpropionat); fast pulver
Molekylvikt (g/mol) 404.42
PEGylerad Nej
Tillräckligt för 2,47 L typisk 1X (1 mM) reaktionslösning
Distansarmslängd 12,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 1 g
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare