Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premiumkvalitet EDC (1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimidhydroklorid)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce Premium Grade EDC är vår högsta kvalitet på denna populära karbodimid-tvärlänkare, särskilt beskriven för tillämpningar där produktens integritet och riskminimering är avgörande.
Funktioner hos Premium Grade EDC:
- EDC-karbodimid-korslänkare—för konjugering mellan karboxylater och aminer
- Hög kvalitet—på identitet och renhet bekräftad av flera tester
- Produktintegritet—förbättrade test- och karaktäriseringsnivån jämfört med standardkvalitet
- Behåll—tomten och spara tillräckligt med tidigare partier för att säkerställa framtida processtester
- Förändringshanteringstjänst—för Change Control Notification (CCN)
- Konsekvent granskning—av tillverkningsspecifik tillverkningsdokumentation
Jämfört med standardkvalitetsprodukten ger Premium Grade EDC tydligare definierad kvalitet och produktstöd genom att inkludera (a) ökad analytisk testning och produktkaraktärisering, (b) större batchspecifik information och kvalitetsgranskning, (c) omfattande bevarande av partiprover och (d) notifiering om ändringskontroll. EDC är 1-etyl-3-[3-dimetylaminopropyl]karbodimidhydroklorid, en vattenlöslig karbodiimid-korsbindare som aktiverar karboxylgrupper för spontan reaktion med primära aminer, vilket möjliggör peptidimmobilisering och hapten-bärarproteinkonjugation. I närvaro av N-hydroxysulfosuccinimid (sulfo-NHS) kan EDC användas för att omvandla karboxylgrupper till aminreaktiva sulfo-NHS-ester. Detta uppnås genom att blanda EDC med en karboxylinnehållande molekyl och tillsätta sulfo-NHS.
Specifikationer för Premium Grade EDC
Vi tillverkar korsbindande reagenser för att säkerställa högsta möjliga produktintegritet, konsekvens och prestanda för de avsedda forskningsapplikationerna.
- Visuellt: Vitt kristallint pulver, fritt från främmande materia
- Identitet: IR-skanning visar endast toppar som är typiska för EDC
- Vatteninnehåll: Karl Fischer titrering, ≤ 2 %
- Spårmetaller: Alla metaller, inklusive bly, ≤ 50 ppm
Användningsområden:
- Konjugerade karboxyl- och aminogrupper bland peptider och proteiner
- Koppla till immunogena bärarproteiner (t.ex. koppla en peptid till KLH)
- Immobilisera peptidantigener för att rena affinitetsantikroppar (Kat. Nr. 20266)
- Skapa NHS-aktiverade, aminreaktiva märkningsämnen
- Korslänka proteiner till karboxylbelagda kulor eller ytor
- Aktivera nanopartiklar med aminoreaktiva sulfo-NHS-ester
Produktreferenser:
- Crosslinker Application Guide – sök efter nyare litteraturreferenser för denna produkt
Relaterade produkter
- EDC (1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimidhydroklorid) (Kat. Nr. 22980)
- Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid) (Kat. Nej. PG82071)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-karboxyl |
| Klyvbar | Nej |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.7 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 0,0 Å |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Pierce |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce Premium Grade, EDC
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride