Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premiumkvalitet EDC (1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimidhydroklorid)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
500g
Beskrivning
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med det speciellt karakteriserade Thermo ScientificTM PierceTM Premium Grade EDC, vår högsta kvalitetsformulering av denna populära karbodiimidtvärbindare.
- Den högsta kvalitetsformuleringen av denna populära karbodiimid-tvärbindare, speciellt karakteriserad för applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt
- Jämfört med standardprodukten ger Premium Grade EDC mer tydligt definierad kvalitet och produktsupport
- En vattenlöslig karbodiimid-tvärbindare som aktiverar karboxylgrupper för spontan reaktion med primära aminer, vilket möjliggör peptidimmobilisering och hapten-bärarproteinkonjugering
- I närvaro av N- hydroxisulfosuccinimid (sulfo-NHS) kan EDC användas för att omvandla karboxylgrupper till aminreaktiva sulfo-NHS-estrar
- Förvaras torkat vid -20 °C
Funktioner i Premium Grade EDC
- Hög kvalitet– identitet och renhet bekräftad av flera tester
- Produktintegritet– förbättrad nivå av testning och karakterisering jämfört med standardbetyg
- Lot retention– ett stort utbud av tidigare partier behålls för att säkerställa framtida processtester
- Förändringsledning– Change Control Notification (CCN) tjänst
- Konsekvent tillverkning– batchspecifik granskning av tillverkningsdokumentation
Användningsområden
- Konjugera karboxyl- och aminogrupper bland peptider och proteiner
- Par hänför sig till immunogena bärarproteiner
- Immobilisera peptidantigener för att affinitetsrena antikroppar
- Skapa NHS-aktiverade, aminreaktiva märkningsföreningar
- Tvärbinda proteiner till karboxylbelagda pärlor eller ytor
- Aktivera nanopartiklar med aminreaktiva sulfo-NHS-estrar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-karboxyl |
| Klyvbar | Nej |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.7 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 0,0 Å |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pierce Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride