Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med det speciellt karakteriserade Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin, vår högsta kvalitetsformulering av detta populära aminreaktiva biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin är vår högsta kvalitetsformulering av detta populära aminreaktiva biotinyleringsreagens, speciellt karakteriserat för applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt.
Jämfört med standardprodukten ger Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin mer tydligt definierad kvalitet och produktstöd genom att inkludera (a) ökad analytisk testning och produktkarakterisering, (b) större batchspecifik information och kvalitetssäkringsgranskning, (c) omfattande lagring av partiprov och (d) ändringskontrollmeddelande. Sulfo-NHS-LC-Biotin är ett vattenlösligt biotinyleringsreagens med medellängd för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer. Specifik märkning av cellyteproteiner är en annan vanlig tillämpning för dessa unikt vattenlösliga och membranogenomträngliga reagens.
Höjdpunkter:- Sulfo-NHS-LC-Biotin– populärt aminreaktivt biotinyleringsreagens för antikroppsmärkning
- Hög kvalitet– identitet och renhet bekräftad av flera tester, inklusive kvantitativ NMR
- Produktintegritet– förbättrad nivå av testning och karakterisering jämfört med standardbetyg
- Lot retention– ett stort utbud av tidigare partier behålls för att säkerställa framtida processtester
- Förändringsledning– Change Control Notification (CCN) tjänst
- Konsekvent tillverkning– batchspecifik granskning av tillverkningsdokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sulfo-NHS-LC-Biotin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande butik torkad vid -20° C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, Sulfo-NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Mellanlängd |
| Visa mer |