Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl
Produktkod. p-7000091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
Produktkod. 15295763
Brand: Thermo Scientific™ PG82080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med vår högsta kvalitetsformulering av detta disulfidreducerande medel.
Optimera applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med det speciellt karakteriserade Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl, vår högsta kvalitetsformulering av detta disulfidreducerande medel.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade TCEP-HCl är vår högsta kvalitetsformulering av detta disulfidreducerande medel, speciellt karakteriserad för applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt.
Jämfört med standardprodukten ger Premium Grade SPDP mer tydligt definierad kvalitet och produktstöd genom att inkludera (a) ökad analytisk testning och produktkarakterisering, (b) större batchspecifik information och kvalitetssäkringsgranskning, (c) omfattande lagring av partiprover och (d) ändringskontrollmeddelande. TCEP-HCl är ren, kristallin Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid, en tiolfri förening som är mycket effektiv för att minska protein- och peptiddisulfidbindningar, samt är luktfri och stabil. TCEP reducerar selektivt och fullständigt även de mest stabila vattenlösliga alkyldisulfiderna över ett brett pH-område.
Höjdpunkter:
  • TCEP– ett tiolfritt, luktfritt men ändå kraftfullt reduktionsmedel för att klyva disulfidbindningar
  • Hög kvalitet– identitet och renhet bekräftad av flera tester, inklusive kvantitativ NMR
  • Produktintegritet– förbättrad nivå av testning och karakterisering jämfört med standardbetyg
  • Lot retention– ett stort utbud av tidigare partier behålls för att säkerställa framtida processtester
  • Förändringsledning– Change Control Notification (CCN) tjänst
  • Konsekvent tillverkning– batchspecifik granskning av tillverkningsdokumentation
Fördelar med TCEP-HCl jämfört med andra reduktionsmedel:
  • Luktfri– Till skillnad från DTT eller BME är TCEP luktfritt, så reduktioner kan enkelt utföras på bänkskivan.
  • Stabil i luften– Den inneboende stabiliteten hos TCEP-delen eliminerar behovet av några speciella försiktighetsåtgärder för att undvika oxidation vid hantering, användning eller förvaring av TCEP.
  • Effektiv– För de flesta tillämpningar ger 5 till 50 mM TCEP tillräckligt molärt överskott för att effektivt reducera peptid- eller proteindisulfidbindningar inom några minuter vid rumstemperatur.
  • Kompatibel– Med TCEP är det inte nödvändigt att ta bort reduktionsmedlet före de flesta applikationer (t.ex. histidinmärkt proteinrening, maleimidkonjugeringar).
Stabilitet i lösning
TCEP är stabil i vattenhaltiga, sura och basiska lösningar. När TCEP löses direkt i vatten är det resulterande pH-värdet cirka 2,5. Studier indikerar att ingen förändring i koncentrationen av TCEP sker efter 24-timmars inkubation vid rumstemperatur i 100 mM HCl, 100 mM NaOH eller i någon av följande 50 mM buffertar: Tris HCl (·pH 7,5, 8,5 och 9,5), HEPES (pH 6,8 och 8,0 pH1 och 2)PS, borat och 2,0 pH0. (pH 9,7 och 11,1).5 Även efter tre veckor i dessa buffertar oxiderades mindre än 20 % av TCEP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara produkten vid rumstemperatur i en förseglad behållare för att förhindra oxidation. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Produktlinje Pierce™
Form Solid
Kvantitet 1 g
Produkttyp Disulfidreducerande reagens
compliance-icons
Product Identifier
  • Pierce Premium Grade, TCEP.HCl
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Propanoic acid, 3,3',3''- phosphinidynetris-, hydrochloride