Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Förfärgad Protein MW Marker
Produktkod. 11583100
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11583100 2 x 250μ L Varje
17166098 8 x 250μ L -
15513197 8 x 250μ L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11583100 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26612
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE).
Thermo Scientific™ Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE).
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE). Proteinstandarderna tillhandahålls i ett format färdigt att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Komponentproteiner
  • Beta-galaktosidas (120 kDa)
  • Bovint serumalbumin (85 kDa)
  • Ovalbumin (50 kDa)
  • Kardonanhydras (35 kDa)
  • Beta-laktoglobulin (25 kDa)
  • Lysozym (20 kDa)
Användningsområden
  • Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
  • Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
  • Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsbuffert: 62,5 mM Tris·H3PO4 (pH 7,5 vid 25 C), 1 mM EDTA, 2 % (vikt/volym) SDS, 1 °mM DTT, 1,5 mM NaN3 och 33 % (volym/volym) glycerol.
Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras med ett ispaket.
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 6
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 20 till 120 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinmolekylvikt (MW) markör
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA