Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Förfärgad Protein MW Marker
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE).
Thermo Scientific Pretained Protein Molecular Weight Marker är en blandning av sex blåfärgade naturliga proteiner (20 till 120 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE). Proteinstandarderna tillhandahålls i ett format färdigt att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Komponentproteiner
- Beta-galaktosidas (120 kDa)
- Bovint serumalbumin (85 kDa)
- Ovalbumin (50 kDa)
- Kardonanhydras (35 kDa)
- Beta-laktoglobulin (25 kDa)
- Lysozym (20 kDa)
Användningsområden
- Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
- Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
- Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsbuffert: 62,5 mM Tris·H3PO4 (pH 7,5 vid 25 C), 1 mM EDTA, 2 % (vikt/volym) SDS, 1 °mM DTT, 1,5 mM NaN3 och 33 % (volym/volym) glycerol. Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras med ett ispaket. |
| Färg | Blue |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Antal markörer | 6 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 20 till 120 kDa |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa |
| Kvantitet | 2 x 250μ L |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Visa mer |