Beskrivning
Bestäm total proteasaktivitet i biologiska prover via fluorescerande eller kolorimetrisk detektion genom att mäta nedbrytningen av märkt kaseinsubstrat.
Thermo Scientific Pierce Colorimetric Protease Assay Kit mäter den totala proteasaktiviteten i prover och ger ett sätt att bedöma framstegen i proteasisoleringsprocedurer eller kvantifiera proteaskontaminering i biologiska prover. Detta kit använder fullt succinylerad kasein som substrat för analysen. Hydrolys av detta substrat i närvaro av proteas resulterar i frisättning av peptidfragment med fria aminoterminala grupper. Dessa peptider reageras med trinitrobensensulfonsyra (TNBSA), följt av mätning av absorptionsökningen som uppstår vid bildandet av gulfärgade TNB-peptidaddukter.
Funktioner i kolorimetriska protesassay-kitet:
- Kaseinsubstrat—mäter aktiviteten hos varje proteas som klyver kasein i peptidfragment
- Trypsinstandarden—kvantifierar proteasaktivitet i förhållande till trypsin, en universellt accepterad referens
- Känslig—1000 gånger känsligare än tester som använder omodifierade former av kasein
- Enkla och snabba—provrörs- och mikroplattprotokoll slutförs på mindre än en timme
- Endast homogena—additionssteg; inga separation, överförings- eller stoppsteg krävs
- Anpassningsbart—och enkelt anpassa tid, temperatur och pH för att optimera känsligheten för proteaser av intresse
Användningsområden:
- Bedöma funktionell integritet och den övergripande utvecklingen av proteasrening
- Kvantifiera proteasförorening i proteinprover
- Karakterisera aktiviteten hos ovanliga proteaser jämfört med trypsin
- Utvärdera buffertvillkor för deras påverkan på proteasfunktion och aktivitet
Ytterligare specifikationer:
- Substrat: succinylerad kasein (inte tillgänglig separat)
- Analysens grund: påvisning av primära aminer som uppstår vid proteolys
- Detektionsreagens: trinitrobensensulfonsyra (TNBSA)
- Mätning: absorption vid 450 nm (plattläsare eller spektrofotometer)
Relaterade produkter
Pierce™ Fluorescerande protesa-testkit (Kat. Nr. 23266)
FITC-Casein för Pierce™ fluorescerande protesasasaskit (Kat. Nr. 23267)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 250 mikroplattanalyser med en standard plattläsare (absorbans vid 450 nm) • Succinylerat kasein, 5 x 10 mg • TNBSA-lösning, 2 ml • TPCK Trypsin Standard, 50 mg • Boratbuffertförpackning (gör 500 ml), 1 förpackning Förvaras vid 4 °C. |
| Analysera | Proteasanalys |
| Detektionsmetod | Abs. |
| Immunoassay Kit Format | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Proteinaktivitetsanalys |
| Substrat | Kasein |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Typ av substrat | Proteassubstrat |
| Tillräckligt för | 250 mikroplattanalyser |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce Colorimetric Protease Assay Kit
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Trypsin, Sodium tetraboratedecahydrate, Boric acid (H3BO3)