Läs mer
Thermo Scientific™ FITC-kasein för Pierce™ Fluorescerande proteasanalyssats
Produktkod. 11861355 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11861355 2.5 mg Varje
1 options
Produktkod. 11861355 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23267
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Bestäm total proteasaktivitet i biologiska prover via fluorescerande eller kolorimetrisk detektion genom att mäta nedbrytningen av märkt kaseinsubstrat.
Thermo Scientific™ Pierce Proteasanalyssatser mäter total proteasaktivitet i prover, vilket ger ett sätt att bedöma framstegen för proteasisoleringsprocedurer eller kvantifiera proteaskontamination i biologiska prover.
Dessa kolorimetriska och fluorescerande proteasasaskit består av två olika metoder för att mäta total proteasaktivitet i biologiska prover. Båda kiten kan användas för att bedöma framstegen i proteasreningsprocedurer eller för att kvantifiera proteaskontaminering i proteinprover. Kiten använder succinylerad eller fluoresceinmärkt kasein som proteassubstrat. Proteolys av substratet resulterar i peptider vars aminogrupper eller förändrade fluorescensegenskaper möjliggör detektion i respektive kit. Protease-aktivitet kvantifieras genom att jämföra med trypsinstandarden som ingår i varje kit.
Höjdpunkter:
  • Kaseinsubstrat – mäter aktiviteten hos varje proteas som klyver kasein i peptidfragment
  • Trypsinstandarden – kvantifierar proteasaktivitet i förhållande till trypsin, en universellt accepterad referens
  • Känslig – 1000 gånger känsligare än tester som använder omodifierade former av kasein
  • Enkla och snabba – provrörs- och mikroplattprotokoll slutförs på mindre än en timme
  • Endast homogena – additionssteg; inga separation, överförings- eller stoppsteg krävs
  • Anpassningsbart – och enkelt anpassa tid, temperatur och pH för att optimera känsligheten för proteaser av intresse
Colorimetric Protease Assay Kit (Del nr 23263) använder fullt succinylerad kasein som substrat för analysen. Hydrolys av detta substrat i närvaro av proteas resulterar i frisättning av peptidfragment med fria aminoterminala grupper. Dessa peptider reagerar med trinitrobensensulfonsyra (TNBSA), följt av mätning av absorptionsökningen som uppstår vid bildandet av gulfärgade TNB-peptidaddukter.
  • Substrat: succinylerad kasein (inte tillgänglig separat)
  • Analysens grund: påvisning av primära aminer som uppstår vid proteolys
  • Detektionsreagens: trinitrobensensulfonsyra (TNBSA)
  • Mätning: absorption vid 450 nm (plattläsare eller spektrofotometer)
Fluorescent Protease Assay Kit (Del nr 23266) inkluderar fluoresceinmärkt kasein som substrat för att bedöma proteasaktivitet i ett prov antingen genom fluorescensresonansenergiöverföring (FRET) med en standardfluorometer eller fluorescenspolarisation (FP) med kapabel instrumentering. FTC-kasein är ett naturligt kasein som har märkts med ett stort molärt överskott av fluoresceinisotiocyanat (FITC). Fluorescensegenskaperna hos detta starkt märkta, intakta proteinsubstrat förändras dramatiskt vid nedbrytning av proteaser, vilket resulterar i en mätbar indikation på proteolys.
  • Substrat: fluoresceinmärkt kasein (FITC-kasein); tillgänglig separat som Del nr 23267
  • Grunden för analysen: förändring i fluorescensresonans (FRET) eller fluorescenspolarisation (FP)
  • Mätning: instrument med fluorescein-excitations- och emissionsfilter (485/538nm)
Innehåller:
Modifierad kasein, trypsin standard och Tris-buffrad saltlösning (båda kit); TNBSA-lösning (endast Del nr 23263)
Rekommenderas för:
Bedöma funktionell integritet och övergripande framsteg i proteasrening; Kvantifiera proteasförorening i proteinprover; Karaktärisera aktiviteten hos ovanliga proteaser jämfört med trypsin; Utvärdera buffertvillkor för deras påverkan på proteasfunktion och aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara FTC-kasein vid 4 C efter °mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Analysera Substrat
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format 96-brunnsplatta
Etiketttyp Klassiskt färgämne
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinaktivitetsanalys
Substrat FITC-kasein
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat
Typ av substrat Proteassubstrat
För användning med (applikation) Fluorescenspolarisering, FRET
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Kvantitet 2.5 mg
Mål Proteaser
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • FITC-Casein for Pierce Fluorescent Protease Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304-VID INANDNING:.
  • P340-Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoresceinthiocarbamoylcasein