Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteashämmare minitabletter, EDTA-fria
Produktkod. 15672129 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15672129 30 tabletter Paket med 30
1 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15672129 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1866.00 SEK
    1548.65 SEK / Paket med 30
    Save 317.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmare minitabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
  • EDTA-fri - formulerad utan EDTA, en metalloproteinashämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EDTA-fri
Produkttyp Proteashämmare
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska, förvaras vid 2 °C till 8 °C
Frakt skick Rumstemperatur
Form Solid
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för 10 ml lösning
Inhibitorer Proteashämmare
Kvantitet 30 tabletter
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride