Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteashämmare minitabletter
Produktkod. 16396522 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
EDTA
EDTA gratis
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16396522 EDTA gratis
16386522 EDTA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 16396522 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A32956
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Thermo Scientific™ Pierce Proteashämmare minitabletter är bredspektrumproteashämmare som är mycket effektiva för att förhindra proteolytisk nedbrytning för celllys och proteinextraktionsexperiment
Pierce Proteashämmare tabletter skyddar proteiner från proteolytisk nedbrytning genom hämning av serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Tabletterna innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A. Stabil för lagring vid °4 C i upp till 12 månader, varje mini- eller stor tabletttablett är tillräcklig för 10 ml respektive 50 ml lösning och är lämplig för reagensberedning före proteinextraktion från vävnad och odlade celler.
Höjdpunkter:
  • Förbättrad formulering & mdsashtabletter löses snabbt till en klar lösning
  • Ekonomisk – mer kostnadseffektiv än andra kommersiellt tillgängliga formuleringar för motsvarande volymer
  • Bekväm & mdsashready att använda, helt avslöjade, bredspektrumformuleringar
  • Kompatibel&mdsashuse direkt med Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyser
  • EDTA-fri - formulerad utan EDTA, en metalloproteinashämmare
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Inkluderar EDTA gratis
    Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
    För användning med (applikation) proteinrening, western blotting
    Tillräckligt för 1 tablett räcker för 10 ml
    Kvantitet 2 tabletter
    Formatera Tablett